Przejdź do
09362
Sulfathiazole
purum, ≥98.0% (N)
Synonim(y):
2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.32
EC Number:
200-771-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
226178
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (N)
mp
200-202 °C (lit.), 201-204 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfathiazole
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)