Przejdź do
09495
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
≥98.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.59
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-259-1
Beilstein/REAXYS Number:
2357724
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.539
bp
91-93 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI key
GVULSXIBCHPJEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)