reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~1.0 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 2% DVB
particle size
100-300 mesh
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?