Przejdź do
09657
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
Synonim(y):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
storage temp.
−20°C
Other Notes
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42433103449E7750
description
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
description
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
description
≥99.0% (AT)
description
commercial grade, powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
-
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)