Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H33NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1980302
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
78-83 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Long, hydrophobic linker; Synthesis of novel lipid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?