Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 364,00 zł |
1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.030, λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES string
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (T) | description puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101% | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT) |
| assay ≥99.5% (T) | assay 99-101% | assay ≥99.0% | assay 99.0-101.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| product line BioUltra | product line - | product line ReagentPlus® | product line - |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form solid |
| pH 7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L) | pH 7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L) | pH 5-6.5 |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 10%, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium bicarbonate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?