09859
BioUltra
200
liquid
27 %
~1 M NH3 in H2O (T)
insoluble matter, passes filter test
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
neat
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
2-8°C
[NH4+].[OH-]
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Not applicable
Faceshields, Gloves, Goggles
Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).
Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).