Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 895,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.561
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description ≥99%, FCC, FG | description phyproof® Reference Substance |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade Halal, Kosher, FG, Fragrance grade | grade primary reference standard |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥95.0% (GC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Anethole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?