Przejdź do
106232
Trifluoroacetic anhydride
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
TFAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
10 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-982-9
Beilstein/REAXYS Number:
746197
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
39.5-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.28 psi ( 20 °C)
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.28 psi ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for GC analysis. Also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, or amides. Trifluoroacetic anhydride can undergo reaction with deoxyguanosine in pyridine to give the corresponding 6-substituted-2′-deoxyguanosine derivatives. It can also react with urea-hydrogen peroxide complex to generate peroxytrifluoroacetic acid, which can convert aldoximes to nitroalkanes.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91719394912
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
vapor pressure
6.28 psi ( 20 °C)
vapor pressure
6.28 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review