Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-486-6
Beilstein/REAXYS Number:
157775
MDL number:
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
form
crystals and lumps, powder
mp
109-111 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 gm in less than 1ml, alcohol: soluble 1 gm in 1.3 ml, chloroform: soluble 1 gm in 1 ml, diethyl ether: soluble 1 gm in 43 ml
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742)
Application
Biochem/physiol Actions
Antipyrine also referred to as phenazone or phenazonum is an anti-inflammatory agent that possesses analgesic, antipyretic and platelet-inhibitory actions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antipyrine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?