Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 883,00 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
Nazwa produktu
Ethyl formate, reagent grade, 97%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
15.16 psi ( 55 °C), 3.79 psi ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, 97% | description analytical standard | description natural, ≥95%, FG | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 97% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥95% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.), n20/D 1.360 | refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) |
| density 0.921 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 52-54 °C (lit.) | bp 52-54 °C (lit.) | bp 52-54 °C (lit.) | bp 52-54 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl formate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Hi, Is this food grade Ethyl Formate?
1 answer-
No, this product is intended for research use only. Please see the links below to review the available Flavors and Fragrances grade product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243418
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w243434Helpful?
-