Przejdź do
11291
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (NMR)
Synonim(y):
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97.0% (NMR)
Form:
liquid
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (NMR)
form
liquid
impurities
<0.5% water
functional group
fluoro
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [EMIM][N(Tf)2] is a room temperature ionic liquid (RTIL). ([EMIM][N(Tf)2]) as a non-aqueous solvent, is advantageous over traditional aprotic polar organic solvents in electrochemical investigation of electroactive species since it has low vapor pressure, high thermal stability, good conductivity and a wide electrochemical window. [EMIM][N(Tf)2] shows good solubility in CO2.
Application
[EMIM][N(Tf)2] may be used as a green solvent for the synthesis of zinc oxide (ZnO) nanoparticles under microwave conditions. It is useful in reactions which need a solvent with high CO2 solubility.
Physical form
fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Other Notes
Enantioselective reactions in ionic liquids
Legal Information
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71169190080177896
description
≥97.0% (NMR)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%, H2O ≤500 ppm
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
(viscous liquid or liquid)
form
liquid
form
liquid
impurities
<0.5% water
impurities
≤0.5% water
impurities
≤500 ppm H2O
impurities
≤0.5% water
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
fluoro
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Would you be able to tell me the boiling point or thermal degradation temperature for this ionic liquid?
    1 answer
    1. The boiling range of this product is 543.6 °C / 1010.5 °F.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?