Przejdź do
11536
Lead(II,IV) oxide
≥96%, solid
Synonim(y):
Minium, Red lead oxide, Trilead tetraoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-235-6
MDL number:
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lead(II,IV) oxide, ≥96%
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
assay
≥96%
form
solid
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
impurities
≤0.1% in HNO3/H2O2 insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChI key
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Lead(II,IV) oxide is a red pigment commonly used as an anti-corrosive pigment in protective coatings and as electrodes in batteries. In addition, it is also used as a catalyst for the Diels-Alder cycloaddition and as an oxidant for the generation of quinones from hydroquinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
241547518131253952
description
≥96%
description
powder (red), 1-2 μm, 99%
description
99.998% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
assay
≥96%
assay
99%
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lead
reaction suitability
core: lead
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: terbium
form
solid
form
powder (red)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
impurities
≤0.1% in HNO3/H2O2 insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1314-41-6
CAS No.
1314-41-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)