Przejdź do
11618
Calcium metaborate
technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder
Synonim(y):
Calcium borate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
276,75 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(BO2)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-224-5
MDL number:
Form:
powder
276,75 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
form
powder
composition
B2O3, 39-44% , CaO, 31-37%
SMILES string
[Ca++].[O-]B=O.[O-]B=O
InChI
1S/2BO2.Ca/c2*2-1-3;/q2*-1;+2
InChI key
ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Calcium metaborate can be used as an additive to improve the performance of nickel-metal hydride batteries.
  • It is used as a precursor to synthesize calcium hexaboride (CaB6) by electro-reduction that can be used as high capacity anode for aqueous primary batteries.
  • It can also be employed in the preparation of calcium-doped borate glass for thermoluminescent dosimeters (TLD).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481807B987631457
description
technical, 39-44% B2O3 basis, 31-37% CaO basis, powder
description
99.999% trace metals basis
description
ReagentPlus®, ≥99.5%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
composition
B2O3, 39-44%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)