Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 927,00 zł |
Informacje o tej pozycji
927,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 90%
solubility
1 N NH4OH: 10 mg/mL
λmax
601 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1\C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(O)=O
InChI
1S/C15H12N2O5.ClH/c1-17(2)7-3-4-9-11(5-7)22-14-12(16-9)8(15(20)21)6-10(18)13(14)19;/h3-6H,1-2H3,(H2-,16,18,19,20,21);1H
InChI key
ADAUKUOAOMLVSN-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 90 % | description 97.5-102.5% (titration) | description phyproof® Reference Substance | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| solubility 1 N NH4OH: 10 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) cleaning products |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| composition Dye content, 90% | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?