Przejdź do
13259
Dimethyl carbonate
analytical standard
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Carbonic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-478-4
Beilstein/REAXYS Number:
635821
MDL number:
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% water
refractive index
n20/D 1.368 (lit.), n20/D 1.369
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
neat
greener alternative category
SMILES string
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a Green chemical. Click here for more information.
Dimethyl carbonate is a unique molecule with versatile chemical reactivity. It is an environmentally benign building block and also a safe substitute for dimethyl sulfate or methyl halides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
517127D152927809942
description
analytical standard
description
anhydrous, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
battery grade, ≥99.9%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
anhydrous
grade
-
grade
battery grade
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.9%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl carbonate
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-38-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)