Przejdź do
14079
Succinic acid
ACS reagent grade, ≥99.5% (T), puriss. p.a.
Synonim(y):
Butanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.5% (T)
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Succinic acid, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (T)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinic acid may be employed in the following studies:
  • Surfactant/detergent extender/foaming agent
  • As ion chelator in the electroplating process
  • As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
  • Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR141879798714080
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
description
purum p.a., ≥99.0% (T)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
purum p.a.
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
-
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
185-188 °C, 184-186 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)