Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 557,00 zł |
Informacje o tej pozycji
557,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% |
| application(s) environmental | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - | assay 99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylpiperazine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
88.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?