Przejdź do
14765
Thallium(I) acetate
≥97.0%, solid
Synonim(y):
TlOAc, Acetic acid thallium(I) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOTl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
209-257-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3693914
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thallium(I) acetate, purum, ≥97.0%
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
solid
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
General description
Thallium (I) acetate functions as a catalyst to enhance the rate of chemical reactions in the synthesis of isothiocyanates from isocyanides and disulfides. In addition, it is also used as the source of thallium ions in organic solvents for electrochemical reactions.
Application
  • Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8266310042204625
description
purum, ≥97.0%
description
≥99%
description
97%
description
99.99% trace metals basis
assay
≥97.0%
assay
≥99%
assay
97%
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: thallium
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: thallium
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
6,7-diphenyldibenzo(e,g)(1,4)diazocine catalog
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thallium(I) acetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)