Przejdź do
16100
Bromoacetonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.95
EC Number:
209-672-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
956569
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.479
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoacetonitrile
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)