Przejdź do
164992
Sodium methoxide
reagent grade, 95%, powder
Synonim(y):
Sodium methylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-699-5
Beilstein/REAXYS Number:
3592982
MDL number:
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
1.1 (vs air)
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
36 %
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium methoxide is a sodium alkoxide. Its reaction with unactivated aryl bromides in the presence of copper catalyst under various reaction conditions has been studied. It reacts with aryl halides in the presence of a palladium catalyst in DMF to afford arenes.
Application
Sodium methoxide has been used in the preparation of 5-(3-azidopropyl) uridine. It may be used in the synthesis of methyl 2-cyano-lup-3-hydroxy-2-en-28-oate (CN-BA), a 2-cyano derivative of betulinic acid (BA).
Sodium methoxide may be used as an alkali catalyst for the production of fatty acid methyl esters (biodiesel) from vegetable oils via transesterification.
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-41-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?