Przejdź do
16639
Wzorzec galu dla ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ga in nitric acid (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Ga in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Application
Wzorzec galu został użyty jako wzorzec wewnętrzny do analizy surowicy przy użyciu całkowitej odbiciowej fluorescencji rentgenowskiej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego (SRTXRF) w celu określenia stężenia pierwiastków P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br i Rb.
Analysis Note
1 g/L Ga in 5% nitric acid, prepared with high purity Ga metal, HNO3, and water
Other Notes
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
128181907894459
description
TraceCERT®, 1 g/L Ga in nitric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 1 g/L Ag in nitric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 10 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
TraceCERT®, certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)