Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1720,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) cosmetics | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylparaben
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?