Przejdź do
17154
Agar z Lactobacillus bulgaricus (baza)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
803,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
803,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 20 g/L , beef extract, 10 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , dextrose, 20 g/L , dipotassium phosphate, 2 g/L , polysorbate 80, 1 g/L , tomato juice, 2 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Application
Used with acetate buffer for isolation and identification of Lactobacillus bulgaricus.
Preparation Note
Zawiesić 70 g w 920 ml wody destylowanej i podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dodać 80 ml buforu octanowego (11,36% octanu sodu i 0,99% kwasu octowego). Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Nie przegrzewać pożywki.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172161712301337
description
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
NutriSelect® Plus, powder, selective and differential for Streptococcus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
suitability
selective by low pH for Lactobacillus spp.
suitability
nonselective for Lactobacillus spp.
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Lactococcus spp.
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Streptococcus spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 20 g/L , tomato juice, 2 g/L , dipotassium phosphate, 2 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , polysorbate 80, 1 g/L , dextrose, 20 g/L , yeast extract, 5 g/L , beef extract, 10 g/L
composition
agar, 11 g/L , tomato juice (400 ml) solids, 20 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , peptonized milk, 10 g/L
composition
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , ascorbic acid, 0.5 g/L , gelatine, 2.5 g/L , yeast extract, 5 g/L , sodium chloride, 4 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , saccharose, 5 g/L , lactose, 5 g/L , dextrose, 5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , sucrose, 50.0 g/L , crystal violet, 0.0008 g/L , casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L , trypan blue, 0.075 g/L , peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L , dipotassium phosphate, 4.0 g/L
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, food and beverages
application(s)
clinical testing
food and beverages
veterinary, microbiology
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)