Przejdź do
17992
Disperse Blue 35
suitable for microscopy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
suitability
suitable for microscopy
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C20H14N2O5/c21-11-5-6-12(24)15-14(11)19(26)16-13(25)7-10(18(22)17(16)20(15)27)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-7,23-25H,21-22H2
InChI key
OXLITIGRBOEDEZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Dye standard for the assay of allergy-releasing dyes in textiles
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12222-75-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)