Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
Informacje o tej pozycji
594,00 zł
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.4 % (w/v) in 95% ethanol | description suitable for microbiology | description concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution | description Inhibitor of soluble guanylate cyclase. |
| concentration 1.4 % (w/v) in 95% ethanol | concentration 0.5% in H2O (0.5 g/100 mL) | concentration 1.5% (1.5 g/ 100 mL) | concentration - |
| form solution | form - | form liquid | form solid |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?