Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
Informacje o tej pozycji
322,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EN 9377-2, ISO
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.686 g/mL at 20 °C
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) | description analytical standard, ~8 mg/mL in heptane | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| agency ISO, EN 9377-2 | agency EN 14039, ISO 16703 | agency ISO, EN 9377-2 | agency USP |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) | concentration ~8 mg/mL in heptane | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?