Przejdź do
199648
Phenosafranin
Dye content 80 %
Synonim(y):
3,7-Diamino-5-phenylphenazinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.79
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
50200
EC Number:
201-387-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3642082
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
composition
Dye content, 80%
technique(s)
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
519 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C18H14N4.ClH/c19-12-6-8-15-17(10-12)22(14-4-2-1-3-5-14)18-11-13(20)7-9-16(18)21-15;/h1-11H,(H3,19,20);1H
InChI key
SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenosafranin has been used for nuclear staining.
Biochem/physiol Actions
Phenosafranin (PSF) is a red dye released from cells with intact plasma membrane. PSF at lower concentration is used to stain mitochondria supravitally.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84120S2255S8884
description
Dye content 80 %
description
suitable for microscopy
description
Dye content ≥85 %
description
certified by the BSC
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, 80%
composition
-
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥80%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)