Przejdź do
20705
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81139
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC equipped with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245862070820689
description
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2), PTFE plunger tip
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
-
feature
-
volume
250 μL
volume
25 μL
volume
0.5 mL
volume
250 μL
needle size
22s ga (side-port)
needle size
22s ga (side-port)
needle size
22 ga (side-port)
needle size
-
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)