Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
508,00 zł
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81243
needle L
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.) | description 1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.) | description 1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.) | description 1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.) |
| material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip | material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip | material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip | material cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| needle size 22 ga (side-port) | needle size 22s ga (side-port) | needle size 26s ga (side-port) | needle size - |
| manufacturer/tradename Hamilton 81243 | manufacturer/tradename Hamilton 80239 | manufacturer/tradename Hamilton 80039 | manufacturer/tradename Hamilton 81139 |
| description Gastight® | description Gastight® | description - | description Gastight® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?