Przejdź do
20736
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Hamilton® Syringe 705N 50UL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
application(s)
general analytical
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207352078820779
description
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
manufacturer/tradename
Hamilton 80400
manufacturer/tradename
Hamilton 80530
manufacturer/tradename
-
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
-
needle size
26s ga (bevel tip)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
-
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)