Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80366
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
application(s)
general analytical
General description
700 Series Six Packs
The most popular syringes are available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings. Accurate to ±1%. Temperature limit: 50° C for cemented needles, 115° C for removable needle.
10μL capacity, 26s gauge, 51mm length, point style #2, in packs of 6.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea | description 701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) |
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 100 μL | volume - |
| manufacturer/tradename Hamilton 80366 | manufacturer/tradename Hamilton 80300 | manufacturer/tradename Hamilton 80600 | manufacturer/tradename Hamilton 80400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?