Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 561,00 zł |
Informacje o tej pozycji
561,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80600
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
application(s)
general analytical
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) |
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 100 μL | volume 25 μL | volume 0.5 mL | volume 50 μL |
| needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80600 | manufacturer/tradename Hamilton 80400 | manufacturer/tradename Hamilton 80800 | manufacturer/tradename Hamilton 80500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?