Przejdź do
20738
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Hamilton® Syringe 725N 250UL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
application(s)
general analytical
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207372073920734
description
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
point style 2, needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
manufacturer/tradename
Hamilton 80600
manufacturer/tradename
Hamilton 80800
manufacturer/tradename
Hamilton 80300
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)