Merck
20892
Cadmium standard for IC
ready-to-use, traceable to BAM, in nitric acid
Synonim(y):
Cadmium nitrate solution
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8137359
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in nitric acid, 1.000 g/L
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
≥3
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Preparation Note
prepared with Cd(NO3)2.4H2O and 0.001 M HNO3
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney,Bone
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7
CAS No.
10325-94-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)