Przejdź do
217395
AmberChrom™ 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 200-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
eCl@ss:
32160703
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom™ 1X2 chloride form, 200-400 mesh
form
beads
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
particle size
200-400 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.
Application
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography. It was used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for food & drug processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25
Features and Benefits
strongly basic anion.
Other Notes
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44290217387
description
200-400 mesh
description
50-100 mesh
description
100-200 mesh
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
200-400 mesh
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
99 °C Cl- form max. temp., 66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom™ 1X2 chloride form
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.