Przejdź do
44290
AmberChrom™ 1X2 chloride form
50-100 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3980,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
strongly basic
Quality Segment
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
moisture
65-75%
loss
~70% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X2 (formerly Dowex 1X2) is an anion exchange resin.
Application
AmberChrom 1X2 chloride form has been used in the purification step for the synthesis of methyl-esterified sialic acid analogs bearing a diazirine photocrosslinker on the N-acyl (C-5) side chain 5-(SiaDAz).
AmberChrom 1X2 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin for food & drug processing. it has been used to characterize a dual emission sensing luminescence material for water-dissolved oxygen sensing. AmberChrom ion exchange resin has also been used to demonstrate decontamination of (99g) Tc from spent 99Mo waste solution and recovery of (99g)Tc for research use.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for food & drug processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217387217395
description
50-100 mesh
description
100-200 mesh
description
200-400 mesh
parameter
99 °C Cl- form max. temp., 66 °C OH- form max. temp.
parameter
99 °C Cl- form max. temp., 66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.