Przejdź do
21980
Cardiogreen
suitable for microscopy
Synonim(y):
Foxgreen, IC Green, Indocyanine green
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H47N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.96
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-751-5
Beilstein/REAXYS Number:
4115884
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
color
green to very dark green
solubility
water: 0.01 g/10 mL
ε (extinction coefficient)
≥115 at 386-396 nm in water, ≥2000 at 774-784 nm in water, ≥900 at 712-722 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChI key
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cardiogreen is a dye used for microscopy. This dye has its maximum extinction at the same wavelength as reduced and oxygenated haemoglobin meet making it possible to record the oxygen saturation in blood. This dye has no side-effects.
Application
Cardiogreen was injected in animals intravenously for dynamic optical imaging system to study the capability of capturing the in vivo biodistribution kinetics.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
A diagnostic aid in the determination of hepatic function
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I26331340009323829
description
suitable for microscopy
description
polymethine dye
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
zinc chloride salt, Dye content 80 %
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
green to very dark green
color
green to very dark green
color
-
color
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 0.01 g/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardiogreen
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Has Cardiogreen been used for in vivo optical imaging studies?
    1 answer
    1. We do not subject this product to in vivo testing. However, one study documents the use of the product in a study with mice:For optical imaging, mice were injected intravenously with a mixture of 0.05 ml of 260 μM ICG (Cardiogreen) and 0.05 ml of 360 μM DTR (70,000 MW, Invitrogen) in saline (equivalent to 0.4 mg per kg or 7.4 μM initial concentration in blood).
      Helpful?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  3. How long can I store a solution of Cardiogreen after it has been prepared?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich recommends that solutions be prepared fresh and not stored. Solutions "are stable only for a few hours and cannot be kept overnight." See: Sigma-Aldrich Handbook of Dyes, Stains, and Indicators, Green, F. ed., p. 407.
      Helpful?
  4. Can Product No. I2633, Cardiogreen, be used as a biological stain?
    1 answer
    1. Limited absorbance in the visible region practically precludes the use of Indocyanine Green as a biological stain. See: Sigma-Aldrich Handbook of Dyes, Stains, and Indicators, Green, F. ed., p. 407.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Does Cardiogreen dissolve equally well in saline and in water?
    1 answer
    1. Each lot is tested for solubility in hot water at 1 mg/mL. We have found that Sigma Product No. I2633 (which has the same CAS number as Product No. 21980) dissolves in water at 1 mg/mL without heating. Further dilute in saline to prepare an isotonic solution.