Przejdź do
21986
(+)-3-Carene
analytical standard
Synonim(y):
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-856-6
Beilstein/REAXYS Number:
1902767
MDL number:
eCl@ss:
32129103
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +17±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
clear
refractive index
n20/D 1.473
bp
170-172 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
General description
3-Carene is a bicyclic monoterpene, occurring naturally in pine trees.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
441619ENA514506786PHL80088
description
analytical standard
description
99%
description
-
description
phyproof® Reference Substance
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)