Przejdź do
22752
Chlorine
puriss., ≥99.8%
Synonim(y):
Chlorine gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.91
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-959-5
Beilstein/REAXYS Number:
3902968
MDL number:
Assay:
≥99.8%
7710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4800 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.8%
resistivity
1E9 μΩ-cm, 20°C
evapn. residue
≤40 ppm
bp
−34 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
SMILES string
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
InChI key
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Cylinder with net ~2 kg
DIN 477 nr.8
Analysis Note
corresponds to DIN EN 937 tab.1 and tab.2: type 1 ′chemicals used for treatment of water intended for human consumption-chlorine ′
Disclaimer
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)