Przejdź do
23310
2-Chloroaniline
technical, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-426-4
Beilstein/REAXYS Number:
606077
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.588
bp
208-210 °C (lit.)
solubility
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
density
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
General description
  • 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
  • Determination of 2-chloroaniline in polymer industrial wastewater has been examined using HPLC with on-line microdialysis.
  • Degradation of 2-chloroaniline in water by ozonation as well as by photolysis (UV-light of 254 nm) and radiolysis (γ-rays) in the presence of ozone has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23300
description
technical, ≥98.0% (GC)
description
≥99.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)