Przejdź do
23360
Chloranilic acid
puriss. p.a., for the determination of Ca, Sr, Zr, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, NSC 6108, NSC 97383
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
EC Number:
201-780-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
quality
for the determination of Ca, Sr, Zr
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Other Notes
Reagent for the paperchromatographic detection of metals
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)