Przejdź do
244635
Tin(II) sulfate
≥95%
Synonim(y):
Stannous sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.77
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-302-2
MDL number:
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
reaction suitability
core: tin, reagent type: inorganic catalyst
SMILES string
[SnH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Application
General applications:
  • Tin(II) sulfate can be used in the electrosynthesis of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films for solar cell application.
  • It can be used to synthesize ternary Cu-Sn-S chalcogenides such as Cu2SnS3, Cu5Sn2S7 and Cu3SnS4 by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
  • SnSO4 can also be used in the preparation of tin (IV) oxide (SnO2) nanoparticles which are widely used in battery electrodes, fabrication of supercapacitors and opto-electronic devices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
945900402761215422
description
≥95%
description
≥99.9% trace metals basis
description
98%
description
ACS reagent, ≥99.0%
assay
≥95%
assay
iodine (I) basis (titration), ≥99.9% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.0%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: tin
reaction suitability
-
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) sulfate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?