Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.38
EC Number:
209-804-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730802
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.58, n20/D 1.582 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
density
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
InChI key
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?