Przejdź do
252425
Rhodamine B
Dye content 90 %
Synonim(y):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 90%
mp
210-211 (dec.) (lit.)
λmax
543 nm
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as laser dye. Colorimetric reagent for Cd.
Features and Benefits
Powerful dye.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine B
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)