Przejdź do
29680
Cyclopentane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-016-6
Beilstein/REAXYS Number:
1900195
MDL number:
eCl@ss:
25140904
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
~2 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
682 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
cyclopentene
refractive index
n20/D 1.405 (lit.), n20/D 1.406
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclopentane is a colourless flammable acyclic hydrocarbon liquid. It is a widely used component in preparing products like analgesics, insecticides, sedatives, antitumor agents and also finds application in pharmaceutical industry.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
459747
description
analytical standard
description
reagent grade, 98%
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
reagent grade
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)