Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł |
Informacje o tej pozycji
169,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Soil samples using micellar electro-kinetic chromatography (MEKC), further confirmed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
- Bottled water using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Plastic toys using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98.0% (GC) |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) - |
| format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-n-octyl phthalate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-84-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?