This information is reported on a lot specific basis in the product Certificate of Analysis. The minimum content is 65%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/32015#product-documentation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
(α + β ~ 2 + 1)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19?
InChI key
RDYMFSUJUZBWLH-QTSFFCDASA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| description (α + β ~ 2 + 1) | description - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Qual è la concentrazione del principio attivo?