Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 803,00 zł |
Informacje o tej pozycji
803,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
0.99 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
806 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.495
bp
184 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description ≥98% |
| application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diethylbenzene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?