Przejdź do
32063
Dimethylvinphos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Dimethylvinfos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl3O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.52
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6-
InChI key
QSGNQELHULIMSJ-POHAHGRESA-N
Application
Dimethylvinphos may be used as a pesticide reference standard for the determination of the analyte:
  • In edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS).
  • In rice paddies by a method based on the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) sample preparation and gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected ion monitoring mode (GC–MS-SIM).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45305
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)